Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gardnerella Vaginalis selektivt tilskud
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Gardnerella Vaginalis Selective Supplement bruges til isolering af Gardnerella vaginalis .
- Tilføj til Columbia Blood Agar Base, delnr. CM0331B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gardnerella Vaginalis selektivt tilskud |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Gardnerella vaginalis |