Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser tillæg
Artikelnummer. 11434209
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434209 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11434209 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0156E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Fraser Supplement bruges til isolering af Listeria -arter.
Oxoid Fraser Supplement bruges til isolering af Listeria -arter.
  • Tilføj til Fraser Broth Base, varenr. CM0895B
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fraser tillæg
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium