Få mere at vide
Thermo Fisher Scientific™ Oxoid™ Eosin Methylene Blue Agar (modificeret) Levine
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Perle rubinrød, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 6 til 12 °C, mørkt |
| Form | Agar |
| Format | Hældt tallerken |
| Medietype | Eosin Methylen Blue Agar (modificeret) Levine |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld vægt | 17 g ±5% |
| Til brug med (applikation) | Et isolationsmedium til differentiering af Enterobacteriaceae |