Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Endo Agar
Artikelnummer. 10453423
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10453423 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10453423 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0479B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og differentier Enterobacteriaceae fra drikkevand, mejeriprodukter og fødevarer med dette differentiale medium.
Isoler og differentier Enterobacteriaceae fra drikkevand, mejeriprodukter og fødevarer 1, 2 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Endo-agar (dehydreret), når den bruges sammen med basisk fuchsin BR0050. Oprindeligt designet til isolering af tyfusbacille 3 , bruges Endo Agar nu mest til differentiering af laktosegærende og laktoseikke-gærende tarmorganismer. Produktion af både syre og aldehyd af lactosefermenterende organismer, såsom Escherichia coli , giver anledning til den karakteristiske røde farve af kolonien og det omgivende medium.
Brug Endo Agar til påvisning af coliforme organismer i vand, spildevand og mejeriprodukter for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Udover sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae .
  • Letlæseligt: laktosegærende coliformer (f.eks. Escherichia coli ) giver anledning til dybrøde kolonier, som farver det omgivende medium og besidder en gylden metallisk glans. Ikke-laktose-fermentorer danner farveløse gennemskinnelige kolonier, mod det lyserøde til farveløse medium.
  • Kan bruges til bekræftelse af formodede test coliforme.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: APHA.
Oversigt Endo agar base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,9L medium
Kun til laboratoriebrug