Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Æggeblomme Tellurite Emulsion
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
An emulsion of egg yolk containing potassium tellurite for use in Baird-Parker Medium (CM0275).
En steril emulsion af æggeblomme indeholdende kaliumtellurit til brug i Baird-Parker Medium (CM0275).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 ml |