Få mere at vide
Thermo Scientific™ EE Bouillon (Bufret Glucose Brilliant Green Bile Broth) (Dehydreret)
Artikelnummer. p-6081003
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10229812
Brand: Thermo Scientific™ CM0317B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Berig Enterobacteriaceae i bakteriologisk undersøgelse af fødevarer og dyrefoder med dette selektive medium.
Berige Enterobacteriaceae i bakteriologisk undersøgelse af fødevarer 1 og dyrefoder 2 foderstoffer med Thermo Scientific™ Oxoid™ EE Bouillon (Bufret Glucose Brilliant Green Bile Broth) (Dehydreret). Dette medium er mere hæmmende for ikke-Enterobacteriaceae end andre ikke-selektive medier, f.eks. Mannitol bouillon 3 eller Lactose bouillon 4 i kraft af tilstedeværelsen af strålende grønt og galdesalte i præparatet.
For at overvåge den sanitære kvalitet af fødevarer og lægemidler er det vigtigt at opregne Enterobacteriaceae i prøver nøjagtigt. EE Bouillon anbefales som berigelsesmedium til Enterobacteriaceae ved bakteriologisk undersøgelse af fødevarer og dyrefoder.
  • Selektiv : ikke- Enterobacteriaceae hæmmes på grund af strålende grønt og galdesalte i mediet
  • Pålidelig : overvinder hæmning af små antal Enterobacteriaceae -celler på grund af galdesaltvariationer
  • Nøjagtig : Hele Enterobacteriaceae- gruppen kan bruges som indikatororganismer for at undgå uoverensstemmelser, som kan forekomme med standard `coli-aerogenes’ prøve
Mediet er mere hæmmende for ikke- Enterobacteriaceae end andre ikke-selektive medier (f.eks. Mannitol bouillon eller Lactose bouillon) på grund af tilstedeværelsen af strålende grønt og galdesalte.
Pålideligheden af metoder, der bruges til at optælle Enterobacteriaceae , afhænger af genoplivning af beskadigede celler. Svækkede celler opstår ved udsættelse for dehydrering, lav pH og andre ugunstige forhold. EE Bouillons ’formulering inkluderer renset oksegalde for at overvinde hæmning af et lille antal Enterobacteriaceae -celler på grund af galdesaltvariationer. Et foreløbigt assay kan bruges til at kontrollere vækst ved at inokulere ca. én levedygtig celle pr. mediumenhed.
Til den bakteriologiske vurdering af forarbejdede fødevarer kan hele Enterobacteriaceae- gruppen bruges som indikatororganismer. Dette overvinder uoverensstemmelser, der kan opstå, når lactose-negative, anaerogene lactose-positive eller sent lactose-fermenterende enterobakterier er til stede, men savnes af standard 'coli-aerogenes'’ tests.
For at overvinde disse problemer er laktosemedier blevet erstattet af dem, der indeholder glucose. Mossel et al1 nævnte adskillige eksempler, der refererede til fødevarer forurenet med salmonella, selvom resultaterne for colibakterier var negative. Et senere eksempel citeret af Mossel 2 involverede et udbrud af diarré forårsaget af fransk mug-fermenteret blød ost kontamineret med Escherichia coli serotype O124. Denne organisme var laktose-negativ og blev derfor ikke påvist i coliforme test, men kun genkendt, når varen blev testet for Enterobacteriaceae , da den gærede glukose hurtigt.
EE Bouillon bør bruges som berigelsesbouillon sammen med Violet Red Galde Glucose Agar (delnr. PO5043A). Når der kræves specifikke organismer, snarere end Enterobacteriaceae generelt, skal der laves subkulturer på laktosedifferentiel medier, f.eks. Desoxycholate Citratagar.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EE bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 11,5L medium
Kun til laboratoriebrug