Få mere at vide
Thermo Scientific™ EC bouillon (dehydreret)
Artikelnummer. 10750554
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10750554
Brand: Thermo Scientific™ CM0853B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Påvis selektivt Escherichia coli fra fødevarer og miljøprøver med dette medium.
Selektivt opdage Escherichia coli fra fødevarer og miljøprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ EC Bouillon (Dehydreret). EC Bouillon er et selektivt medium til differentiering af fækale colibakterier og bekræftende test for Escherichia coli fra fødevarer og miljøprøver 1,2 . Den er også velegnet til opregning af formodede E. coli i mælk og mejeriprodukter ved brug af den mest sandsynlige talteknik 3 .
Escherichia coli er en almindelig gramnegativ mikroorganisme, som kan være til stede i mad- og vandprøver. Tilstedeværelsen af E.coli -celler kan være tegn på fækal kontaminering, selvom deres indtagelse ikke nødvendigvis har negative virkninger på helbredet. Ikke desto mindre er visse stammer ansvarlige for diarrésygdomme og kan også føre til mere alvorlige former for sygdom.
EC Bouillon har vist sig at være et pålideligt medium, der producerer pålidelige resultater på 24 til 48 timer 3 .
  • Selektiv : tilsætning af galdesalte nr. 3 i mediet hæmmer gram-positive bakterier, især baciller og fækale streptokokker, hvilket gør mediet selektivt for Escherichia coli
  • Let at læse : gasproduktion som følge af laktosefermentering er et formodet bevis på tilstedeværelsen af coliforme bakterier.
Tilstedeværelsen af E. coli i vand betragtes også som en specifik indikator for fækal forurening, men mangel på hurtige identifikationsmetoder betyder, at den uspecifikke gruppe - fækale colibakterier - også bruges som indikator for sådan forurening. I denne forbindelse er det vigtigt at skelne mellem coliformer af fækal oprindelse og dem fra andre kilder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: ISO , NMKL-standarder.
Oversigt EC Bouillon, Modificeret
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,5L medium
Kun til laboratoriebrug