Få mere at vide
Thermo Scientific™ DrySpot™ Pneumo Latex Agglutinationstest
Artikelnummer. 11409878
Skift visning
Mængde:
60 test/sæt
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409878 60 test/sæt 60 tests
1 options
Artikelnummer. 11409878 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DR0420M
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detekter hurtigt kapselantigen fra Streptococcus pneumoniae isoleret fra kulturplader og blodkultur ved latexagglutination.
De Oxoid DrySpot™ Pneumo Test er en latexagglutinationstest til påvisning af kapselantigen fra Streptococcus pneumoniae for at give hurtig identifikation af Strep. pneumoniae isoleret fra dyrkningsplader og blodkultur.
Brug denne tørre latexagglutinationstest til identifikation af Streptococcus pneumoniae .
Blå latexpartikler sensibiliseret med specifikt kaninantistof tørres på testkortet. Disse reagerer med anerkendte serologiske typer af pneumokokker for at danne agglutination og tilvejebringe testreaktionsområdet.
Blå latexpartikler sensibiliseret med ikke-reaktive kanin-globuliner tørres på testkortet for at tilvejebringe kontrolreaktionsområdet.
Streptococcus pneumoniae
er en primær årsag til bakteriel lungebetændelse, meningitis og mellemørebetændelse. De anti-fagocytiske egenskaber af polysaccharidkapslen er nøglen til organismens ’virulens. Organismen kan uskadeligt bebo de øvre luftveje, men kan også få adgang til lungerne ved aspiration, hvor den kan etablere en akut lungebetændelse. Derudover får denne organisme også adgang til blodbanen og hjernehinderne for at forårsage akutte, purulente livstruende infektioner.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Kontrolsæt Positiv
Oversigt DrySpot Pneumo latex test
Type Streptococcus test kit
Inkluderer 20 reaktionskort (3 test/kort), positiv kontrol, negativ kontrol, fosfatbufret saltvand, blandepadler, poseclips
Materiale Latex
Mængde 60 test/sæt
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.