Få mere at vide
Thermo Scientific™ DrySpot™ Legionella arter Latexagglutinationstest
Artikelnummer. 11499868
Skift visning
Mængde:
60 test/sæt
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499868 60 test/sæt 60 tests
1 options
Artikelnummer. 11499868 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DR0220M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00 DKK
    2104.94 DKK / 60 tests
    Spare 370.06 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bekræft hurtigt identifikation af flere Legionella- arter fra kultur med denne simple latexagglutinationstest.
De DrySpot Legionella Latex Test er en latexagglutinationstest til identifikation af Legionella-arter dyrket på plademedier fra patienter med mistanke om legionellose eller fra miljøkilder. De DrySpot Legionella Latex Test muliggør separat identifikation af Legionella pneumophila serogruppe 1, serogruppe 2 –14 og syv andre Legionella-arter, der har været impliceret i menneskelig sygdom.
Brug denne tør latexagglutinationstest til identifikation af Legionella -arter, der er isoleret enten fra patienter med mistanke om legionellose eller fra miljøkilder.
Blå latexpartikler sensibiliseret med specifikt kaninantistof, der er reaktivt med følgende arter og serotyper tørret på kort: L. longbeachae 1 og 2, L. bozemanii 1 og 2, L. dumoffii , L. gormanii , L. jordanis , T. micdadei og L. anisadei . Disse udgør testreaktionsområdet.
Blå latexpartikler sensibiliseret med ikke-reaktive kanin-globuliner tørres på testkortet. Disse udgør kontrolreaktionsområdet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Oversigt DrySpot Legionella arters latextest
Detekterbare analytter Legionella
Prøvetype Miljøkilde
Type Legionella Latex Test Kit
Inkluderer 20 reaktionskort (3 test/kort), positiv kontrol, negativ kontrol, fosfatbufret saltvand, blandepadler, poseclips
Mængde 60 test/sæt