Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar Base (Dehydreret)
Artikelnummer. 10016022
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10016022
Brand: Thermo Scientific™ CM0727B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe i forbindelse med fødevarefordærvelse med dette selektive medium.
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe i forbindelse med fødevarefordærvelse med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar Base (Dehydreret). DRBC Agar Base er specielt designet til at undertrykke væksten af sprede skimmelsvamp og bakterier og samtidig understøtte væksten af arter, der ikke kan isoleres på Rose Bengal Chloramphenicol Agar eller Acidified Potato Dextrose Agar 1 .
Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar Base er baseret på formuleringen beskrevet af King et al.1,2 , og anbefales som et selektivt medium til isolering og optælling af gær og skimmelsvampe, der er af betydning ved fødevarefordærvelse.
  • Nem kolonioptælling: Rose-Bengal i mediet kontrollerer størrelsen og højden af skimmelkolonier, forhindrer overvækst og gør kolonioptælling lettere
  • Selektiv: velegnet til isolering af gær og skimmelsvampe fra fødevarer, hvis tilknyttede flora hovedsageligt består af gramnegative stavformede bakterier
DRBC Agar Base er en modifikation af Rose-Bengal Chloramphenicol Medium 3 og adskiller sig som følger: pH sænkes til 5,6, Rose-Bengal indholdet reduceres med 50% og Dichloran tilsættes.
Den kumulative effekt af disse modifikationer er at hæmme bakterievækst yderligere, hæmme sprede skimmelsvampe såsom Rhizopus og Mucor og gøre mediet i stand til at understøtte væksten af de arter, der ikke kan isoleres på Rose-Bengal Chloramphenicol Agar eller forsuret kartoffel Dextrose Agar 1 . Hæmningen af spredning af skimmelsvampe og den generelle begrænsning af kolonistørrelsen resulterer i forbedret optælling og påvisning af mykotoksigen skimmelsvampe og andre arter af betydning for fødevarefordærvelse 6 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL-standarder.
Oversigt DRBC Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 15,9L medium
Kun til laboratoriebrug