Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel
Artikelnummer. p-6140156
Mængde:
10/Pk.
Format:
Dip Slide
Medietype:
MacConkey Agar # 3 + bakteriedræbende
MacConkey Agar #3
OGYE Agar
Pladetælling Agar
TSA (Caso) / Malt Extr + CAM
TTC (Red Plet)/Malt Ext Agar
TTC (rød plet)
VRBG Agar + germicide
VRGB agar
Fremstillingsoprindelse:
Italien
Italy
Storbritannien
United Kingdom
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11443959
Brand: Thermo Scientific™ DS0166A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gør kolonitælling enkel for aerobe bakterier, gær, skimmelsvampe, coliforme bakterier og Enterobacteriaceae med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel.
Gør kolonitælling enkel for aerobe bakterier, gær, skimmelsvamp, coliforme bakterier og Enterobacteriaceae med den let engangs Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel. Enkelt at bruge for operatøren, og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede, er Dip Slide belagt på begge sider med et fast dyrkningsmedium med mulighed for, at forskellige medier kan bæres på hver side, hvilket gør processen tids- og omkostningseffektiv.
Oprindeligt designet til at bestemme bakterietal på urinprøver, er dip slides blevet modificeret gennem årene ved at gøre enheden dobbeltsidet, med den ene side et medium for grampositive arter og på den anden et medium til gramnegative. Med Thermo Scientifics Dip Slides, processen til kolonitælling er tids- og omkostningseffektiv, hvilket tillader eksponering af prøverne for to forskellige medier samtidigt.
  • Fremstillet af let engangsplastik, med hævede kanter for at sikre en jævn tykkelse af dyrkningsmediet
  • Støbt gitter gør det lettere at tælle kolonier
  • Formet til at sikre dræning af væske fra objektglasset
  • Hætten danner et praktisk håndtag, som den kan holdes med uden risiko for at røre dyrkningsmediet
  • Bakterie-, svampe- og gærdiagrammer, inkluderet, gør det nemt at undersøge væksten for både operatøren og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15 °C til 25 °C
Format Dip Slide
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Medietype MacConkey Agar #3
Produkttype Samling af prøver
Mængde 10/Pk.