Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel
Beskrivelse
Gør kolonitælling enkel for aerobe bakterier, gær, skimmelsvamp, coliforme bakterier og Enterobacteriaceae med den let engangs Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel. Enkelt at bruge for operatøren, og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede, er Dip Slide belagt på begge sider med et fast dyrkningsmedium med mulighed for, at forskellige medier kan bæres på hver side, hvilket gør processen tids- og omkostningseffektiv.
Oprindeligt designet til at bestemme bakterietal på urinprøver, er dip slides blevet modificeret gennem årene ved at gøre enheden dobbeltsidet, med den ene side et medium for grampositive arter og på den anden et medium til gramnegative. Med Thermo Scientifics Dip Slides, processen til kolonitælling er tids- og omkostningseffektiv, hvilket tillader eksponering af prøverne for to forskellige medier samtidigt.
- Fremstillet af let engangsplastik, med hævede kanter for at sikre en jævn tykkelse af dyrkningsmediet
- Støbt gitter gør det lettere at tælle kolonier
- Formet til at sikre dræning af væske fra objektglasset
- Hætten danner et praktisk håndtag, som den kan holdes med uden risiko for at røre dyrkningsmediet
- Bakterie-, svampe- og gærdiagrammer, inkluderet, gør det nemt at undersøge væksten for både operatøren og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 25 °C |
| Format | Dip Slide |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Medietype | MacConkey Agar # 3 + bakteriedræbende |
| Produkttype | Samling af prøver |
| Mængde | 10/Pk. |