Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel
Artikelnummer. 11433959
Skift visning
Format:
Dip Slide
Medietype:
MacConkey Agar # 3 + bakteriedræbende
MacConkey Agar #3
OGYE Agar
Pladetælling Agar
TSA (Caso) / Malt Extr + CAM
TTC (Red Plet)/Malt Ext Agar
TTC (rød plet)
VRBG Agar + germicid
VRGB agar
Fremstillingsoprindelse:
Italien
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Medietype Fremstillingsoprindelse unitSize
11433959 Dip Slide TTC (Red Plet)/Malt Ext Agar Storbritannien Pakke med 10
11443959 Dip Slide MacConkey Agar #3 Storbritannien Pakke med 10
11453959 Dip Slide MacConkey Agar # 3 + bakteriedræbende Storbritannien Pakke med 10
11483959 Dip Slide OGYE Agar Storbritannien Pakke med 10
10065732 Dip Slide Pladetælling Agar Italien Pakke med 10
11463959 Dip Slide VRGB agar Storbritannien Pakke med 10
11473959 Dip Slide VRBG Agar + germicid Storbritannien Pakke med 10
10147942 Dip Slide TSA (Caso) / Malt Extr + CAM Italien Pakke med 10
11423959 Dip Slide TTC (rød plet) Storbritannien Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11433959 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS0155A
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør kolonitælling enkel for aerobe bakterier, gær, skimmelsvampe, coliforme bakterier og Enterobacteriaceae med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel.
Gør kolonitælling enkel for aerobe bakterier, gær, skimmelsvamp, coliforme bakterier og Enterobacteriaceae med den let engangs Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel. Enkelt at bruge for operatøren, og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede, er Dip Slide belagt på begge sider med et fast dyrkningsmedium med mulighed for, at forskellige medier kan bæres på hver side, hvilket gør processen tids- og omkostningseffektiv.
Oprindeligt designet til at bestemme bakterietal på urinprøver, er dip slides blevet modificeret gennem årene ved at gøre enheden dobbeltsidet, med den ene side et medium for Gram-positive arter og den anden side et medium for Gram-negative arter. Med disse dyppeglas er processen til kolonitælling tids- og omkostningseffektiv, hvilket tillader eksponering af prøverne for to forskellige medier samtidigt.
  • Slide er lavet af let engangsplastik med hævede kanter for at sikre en jævn tykkelse af dyrkningsmediet
  • Støbt gitter gør det lettere at tælle kolonier
  • Sliden er formet til at sikre dræning af væske fra objektglasset
  • Hætten danner et praktisk håndtag, som den kan holdes med uden risiko for at røre dyrkningsmediet
  • Bakterie-, svampe- og gærdiagrammer er inkluderet, hvilket gør det nemt for operatøren at undersøge væksten, og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15 °C til 25 °C
Format Dip Slide
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Medietype TTC (Red Plet)/Malt Ext Agar
Produkttype Samling af prøver
Mængde 10/Pk.