Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel
Beskrivelse
Gør kolonitælling enkel for aerobe bakterier, gær, skimmelsvamp, coliforme bakterier og Enterobacteriaceae med den let engangs Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriel. Enkelt at bruge for operatøren, og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede, er Dip Slide belagt på begge sider med et fast dyrkningsmedium med mulighed for, at forskellige medier kan bæres på hver side, hvilket gør processen tids- og omkostningseffektiv.
Oprindeligt designet til at bestemme bakterietal på urinprøver, er dip slides blevet modificeret gennem årene ved at gøre enheden dobbeltsidet, med den ene side et medium for Gram-positive arter og den anden side et medium for Gram-negative arter. Med disse dyppeglas er processen til kolonitælling tids- og omkostningseffektiv, hvilket tillader eksponering af prøverne for to forskellige medier samtidigt.
- Slide er lavet af let engangsplastik med hævede kanter for at sikre en jævn tykkelse af dyrkningsmediet
- Støbt gitter gør det lettere at tælle kolonier
- Sliden er formet til at sikre dræning af væske fra objektglasset
- Hætten danner et praktisk håndtag, som den kan holdes med uden risiko for at røre dyrkningsmediet
- Bakterie-, svampe- og gærdiagrammer er inkluderet, hvilket gør det nemt for operatøren at undersøge væksten, og hvor laboratoriefaciliteterne er begrænsede
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 25 °C |
| Format | Dip Slide |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Medietype | TTC (rød plet) |
| Produkttype | Dip Slide |
| Mængde | 10/Pk. |