Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dichloran-Glycerol (DG18) Agarbase (Dehydreret)
Artikelnummer. 10219682
Skift visning
Oversigt:
Dichloran-Glycerol (DG18) agarbase
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Oversigt unitSize
10219682 Dichloran-Glycerol (DG18) agarbase 500g
1 options
Artikelnummer. 10219682 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0729B
Edge
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe i forbindelse med fødevarefordærvelse med dette selektive medium med lav vandaktivitet.
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe forbundet med fødevarefordærvelse med selektiv lav vandaktivitet Thermo Scientific™ Oxoid™ Dichloran-Glycerol (DG18) Agarbase (Dehydreret). Mediet indeholder Dichloran, som hæmmer spredning af slimhindesvampe og begrænser slægternes kolonistørrelse. Denne restriktive egenskab gør mediet særligt velegnet til optælling, fordi det tillader vækst af baggrundsorganismer, som kun danner små kolonier, uden at skjule skimmel- eller gæridentifikation og optælling.
Dichloran-Glycerol (DG18) Agar Base er baseret på formuleringen beskrevet af Hocking og Pitt 1 og anbefales til opregning og isolering af xenofile skimmelsvampe fra tørrede og halvtørrede fødevarer som tørrede frugter, arter, konfekture, korn, nødder, tørret kød og fiskeprodukter.
  • Gør kolonioptælling lettere: indeholder svampedræbende middel Dichloran, som hæmmer spredning af slimhindesvampe og begrænser kolonistørrelsen af andre slægter.
  • Tillader større genvinding af xenofile skimmelsvampe på grund af dens lave vandaktivitet sammenlignet med andre medier med høj vandaktivitet.
Medieformuleringen indeholder 16 % (vægt/vægt) glycerol, hvilket sænker vandaktiviteten (aW) fra 0,999 til 0,95. Glycerol blev valgt på grund af fordele, det viste i forhold til natriumchlorid og sukkerarter, som traditionelt er blevet brugt til at formulere medier med reduceret aW2.
I en sammenlignende undersøgelse udført mellem Dichloran-Glycerol (DG18) Agar Base og Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC), (et medium med højere aW) blev der opnået større genvinding af xerofile skimmelsvampe på DG18-mediet 1 . I denne undersøgelse blev det fundet, at to af de svampe, der almindeligvis isoleres fra tørrede fødevarer i et stort antal, Aspergillus penicilloides og Wallemia sebi , vokser meget dårligt eller slet ikke på DRBC.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL-standarder.
Oversigt Dichloran-Glycerol (DG18) agarbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 15,9L medium
Kun til laboratoriebrug