Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diagnostisk følsomhedstest agar (dehydreret)
Artikelnummer. 11923462
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11923462 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11923462 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0261B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) af kræsne patogener med dette medium.
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) af kræsne patogener med Thermo Scientific™ Oxoid™ Diagnostisk følsomhedstest-agar (dehydreret). Diagnostisk følsomhedstest-agar blev udviklet som et medium med to formål, der ville tilfredsstille både diagnostiske og modtagelighedskrav.
Diagnostisk følsomhedstest-agar anbefales til diagnostisk såvel som testning af organismers modtagelighed for antibiotika. Den diagnostiske rolle understøttes af den ernæringsmæssige aminosyrebase med glucose for at fremme tidlig vækst. Inkluderingen af bufferne (dinatriumphosphat og natriumacetat) hjælper med at forhindre overdrevne bevægelser af pH-værdier, som kan være resultatet af udnyttelse af glucose eller aminosyrer. Sådanne pH-bevægelser ville interferere med hæmolytiske reaktioner 1 og MIC-værdierne for pH-følsomme antimikrobielle stoffer 2 .
Den agar, der anvendes i formuleringen, er blevet specielt behandlet for at tillade uhindret diffusion af antimikrobielle stoffer fra skiver 3 .
Diagnostisk følsomhedstest-agar bruges nu primært til følsomhedstest, og dens rolle i diagnostisk mikrobiologi, dvs. den primære isolering af organismer fra kliniske prøver, er blevet mindre.
Et væsentligt krav for tilfredsstillende antimikrobielle følsomhedsmedier er, at de reaktive niveauer af thymidin og thymin skal reduceres tilstrækkeligt til at undgå antagonisme af trimethoprim og sulfonamider 4 . Diagnostisk følsomhedstest Agar opfylder dette krav, og i nærværelse af lyseret hesteblod (eller defibrineret hesteblod, hvis pladerne opbevares længe nok til at tillade en vis lysis af erytrocytterne) vil niveauet af thymidin blive yderligere reduceret. Dette er forårsaget af virkningen af enzymet thymidinphosphorylase, som frigives fra lyserede hesteerythrocytter 5 . Thymidin er en essentiel vækstfaktor for thymidinafhængige organismer, og de vil ikke vokse i dets fravær, eller de vil vokse dårligt i medier, der indeholder reducerede niveauer 6 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Diagnostisk følsomhedstestagar (DSTA)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,5L medium
Kun til laboratoriebrug