Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Diagnostiske diske
Artikelnummer. 11973832
Skift visning
Mængde:
50 diske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
11973832 50 diske Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11973832
Brand: Thermo Scientific™ DD0002T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til identifikation og differentiering af mikroorganismer
  • Differentiering af Lancefield gruppe A streptokokker fra andre beta-hæmolytiske streptokokker
  • Størrelse: 50 skiver
Ordreinfo
Leveres i patroner med 50 skiver hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Bacitracin
Mængde 50 diske