Få mere at vide
Thermo Scientific™ Selenit Cystin Bouillon Base (Dehydreret)
Artikelnummer. p-2386872
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10760944
Brand: Thermo Scientific™ CM0699B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Berig og forbedre isoleringen af salmonellae fra afføring og madprøver med dette medium.
Berig og forbedre isoleringen af salmonellae fra afføring og fødevareprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Selenit Cystin Bouillon Base. Dette modificerede medium er baseret på formuleringen beskrevet af Leifson 1 med tilsat cystin. 2
Selenite Cystine Bouillon Base er et berigelsesmedium til isolering af salmonella fra afføring og fødevarer.
  • Cystin reducerer toksiciteten af selenit og giver ekstra organisk svovl, som skåner kritiske svovlkomponenter i bakterierne
  • Formulering anbefalet af AOAC3 til påvisning af Salmonella i fødevarer
  • Inkluderet i standardmetodemedierne fra American Public Health Association 4, 5
  • Overholder kravene i United States Pharmacopoeia 6
Selenite Cystin Bouillon Base er en modifikation af formuleringen beskrevet af Leifson 1 med cystein og bruges som berigelseskultur for salmonella fra afføring, fødevarer og andre materialer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Overholdelse
Industriel reference: AOAC , FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Selenit Cystin Bouillon Base (Dehydreret)
Form Pulver
Medietype Selenit cystin bouillon
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g