Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forstærket Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydreret)
Artikelnummer. 10025962
Skift visning
Form:
Pulver
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Form Mængde unitSize
10025962 Pulver 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10025962 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0151B
Opregn og dyrk clostridier og andre anaerober, der forekommer i fødevarer og patologiske prøver med dette faste medium.
Dyrk og opregn anaerober, især Clostridium -arter, med Thermo Scientific™ Oxoid™ Forstærket Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydreret). Et fast, meget nærende medium, det kan bruges som et berigelsesmedium til at optimere væksten af clostridier og andre anaerobe, lactobaciller og mange andre arter af bakterier.
Brug forstærket Clostridial Agar til isolering og dyrkning af anaerobe organismer, der forekommer i en række forskellige habitater, herunder fødevarer og patologiske prøver.
Forstærket Clostridial Agar er en solid udgave af Thermo Scientific Oxoid Forstærket Clostridium Medium velegnet til dyrkning og optælling af clostridier og andre anaerobe. Forstærket Clostridial Agar adskiller sig ikke væsentligt i ydeevne fra svine-stivelse-ærteagaren fra Anderson 1 med hensyn til antallet af anaerobe.
Det anvendes til estimering af clostridier i fødevarer, se —nedenfor (også Barnes et al. 2 og Angelotti 3 ). Attenborough og Scarr 4 ansat RC Agar, i forbindelse med membranfiltre, til optælling af Clostridium thermosaccharolyticum i sukker.
Forstærket Clostridial Agar er også hyppigt anvendt til undersøgelse af tarmflora: Perry et al. 5 til undersøgelse af bovine vomstreptokokker; Williams Smith& Crabb 6 brugte Oxoid medium med tilsat natriumchlorid eller blod for tællinger på menneskers eller dyrs afføring; Barnes& Goldberg 7 ansatte Oxoid medium tilsat chlortetracyclinhydrochlorid eller natriumazid og ethylviolet til undersøgelse af fjerkræfæces; de Oxoid medium blev også brugt af Goldberg et al. 8 til undersøgelse af fjerkræfækale prøver; Williams Smith 9 ansat Oxoid Forstærket Clostridial Agar med tilsat blod til‘ total’ og Lactobacillus -tælling af menneskers og dyrs afføring; med tilsat blod og neomycin til bestemmelse af Bacteroides, anaerobe gramnegative kokker,‘ total’ streptokokker, spordannere, gær og‘ actino’ typer.
Sneath 10 brugt Oxoid RC Agar og andre medier til anaerobe tælling af mikroorganismer fra jordprøver op til ca. 300 år gamle. Gregory et al. 11 beskæftigede også Oxoid medium til estimering af anaerober i støbning af hø.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Forstærket Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydreret)
Form Pulver
Medietype Forstærket Clostridial Agar
Produkttype Agar
Mængde 500 g