Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Defibrinated Sheep Blood
Artikelnummer. 13275509
Skift visning
Mængde:
1 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275509 1 x 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 13275509 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0051C
 Begrænset vare
På lager
Defibrinated Sheep Blood is a non-selective enrichment supplement used to prepare blood agar and other culture media for the isolation, cultivation, and identification of pathogenic and non-pathogenic microorganisms from a wide range of clinical specimens.
Defibrinated Sheep Blood is a non-selective, general-purpose enrichment supplement that may be used in the preparation of many types of medium for the isolation and culture of pathogenic and non-pathogenic microorganisms from clinical samples (e.g. cerebral spinal fluid, pus and wound swabs, sputum, eye swabs and ear, nose and throat swabs, blood and fecal samples).
Tilsætning af blod til kulturmediet giver mulighed for identifikation, da evnen til at hæmolysere blod kan bruges til at klassificere visse mikroorganismer. Tilstedeværelsen og mønsteret af hæmolyse, størrelsen af hæmolysezonen og koloniens morfologi kan bruges sammen til at identificere isolater dyrket med blodagar, såsom CNA. Blodagar, såsom CBA, anbefales til primærkultur af en række humane patogener, herunder gram-positive mikroorganismer. Defibrineret fåreblod opsamles aseptisk og behandles derefter mekanisk for at fjerne fibrinen; Dette forhindrer blodet i at størkne. Opbevare produktet i sin originale emballage mellem 2 °C og 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevare produktet i sin originale emballage mellem 2 °C og 8 °C.
Arter Får
Form Væske
Mængde 1 x 100 mL
Forarbejdning Defibrineret