Få mere at vide
Thermo Scientific™ Czapek Dox flydende medium (modificeret) (dehydreret)
Artikelnummer. 10229582
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10229582 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10229582 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0095B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk de svampe og bakterier, der kan bruge natriumnitrat som den eneste kilde til nitrogen ved hjælp af dette medium
Dyrk de svampe og bakterier, der kan bruge natriumnitrat som den eneste kilde til nitrogen ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ Czapek Dox flydende medium (modificeret) (dehydreret).
Brug Czapek Dox Liquid Medium (modificeret) til dyrkning af de svampe og bakterier, der kan bruge natriumnitrat som den eneste kilde til nitrogen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Czapek Dox flydende medium
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 15,0L medium
Kun til laboratoriebrug