Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cycloheximidopløsning (0,1 %)
Artikelnummer. 10661185
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10661185 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10661185 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0222C
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Cycloheximidopløsning (0,1%) (100 mg/hætteglas) bruges til undertrykkelse af svampe.
Oxoid Cycloheximidopløsning (0,1%) (100 mg/hætteglas) bruges til undertrykkelse af svampe.
Tilføj til Bacillus Cereus selektiv agarbase, delnr. CM0617B; Raka-Ray agarbase, delnr. CM0777B; og Universal Beer Agar, Part No. CM0651B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Cycloheximidopløsning (0,1 %)
Form Væske
Produkttype Løsning
Mængde 100 mL
Udbytte Udbytte vil være afhængig af formulering; følg retningslinjerne for dit specifikke produkt.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CYCLOHEXIMIDE SOLUTION
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide