Få mere at vide
Thermo Scientific™ Crossley Milk Medium (Dehydreret)
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Udfør rutinemæssig undersøgelse af dåsemadsprøver for anaerober med dette medium.
Udfør rutineundersøgelse af dåsemadsprøver for anaerober med Thermo Scientific™ Oxoid™ Crossley Milk Medium (Dehydreret). Mediet giver hurtig vækst uden brug af særlige anaerobe apparater, samtidig med at det tillader de påviste bakterier at blive foreløbigt identificeret ved deres reaktioner på mediet.
Konserves er oftere tilbøjelige til flad sur fordærvelse på grund af kontaminering med enten mesofile eller termofile anaerobe sporedannere.
Crossley-mælkemedium anbefales i anden udgave af Tanners `’The Microbiology of Foods ’1 , til undersøgelse af kød, kødprodukter og konserves til sporing af anaerober.
Crossley 2 modificerede sit medium ved tilsætning af 20 % (vægt/volumen) autoklaveret kød- eller fiskepasta, så det var egnet til undersøgelse af vegetabilske og mejeriprodukter.
Mediet anbefalet af Jepsen 3 i `Kødhygiejne’ udgivet af Verdenssundhedsorganisationen, er Crossley Milk Medium modificeret ved tilsætning af 20% (w/v) kogt fisk; den er velegnet til undersøgelse af kødprodukter for clostridia og giver diagnostiske reaktioner, der i det væsentlige ligner dem, der er skitseret ovenfor. Riemann 4 modificeret Crossley Milk Medium ved tilsætning af 0,08 % cysteinhydrochlorid før autoklavering eller ved tilsætning af 1 ml af en steril 10 % natriumthioglycolatopløsning lige før brug.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Crossley-mælkemedium anbefales i anden udgave af Tanners `’The Microbiology of Foods ’1 , til undersøgelse af kød, kødprodukter og konserves til sporing af anaerober.
| Organisme | Diagnostisk reaktion | Organisme angivet |
| 1 | Neutral eller alkalisk pH (lilla farve), gasproduktion, blød ostemasse efterfulgt af hurtig fordøjelse af kasein, ofte til klar brun væske, dannelse af sorte sedimenter ledsaget af typisk dårlig lugt | Cl. putrificum Cl. sporogenes Cl. flabelliferum Cl oedematiens Cl. histolyticum |
| 2 | Ingen initial ændring af pH, dannelse af blød ostemasse inden for 2-3 dage, let gasdannelse. Fuldstændig fordøjelse senere med alkalisk reaktion, ingen lugt | Cl. centrosporogenes |
| 3 | Let surhed (lysegul farve), dannelse af blød ostemasse og valle. Lidt gasproduktion | Cl. sphenoides |
| 4 | Syre (lys gul farve), dannelse af fast koagel og gas. Der kan nogle gange forekomme blegning af indikatoren | Cl. butyricum |
| 5 | (a) Syre, dannelse af’ stormfuld’ koagulere. (b) Syre og’ stormfuld’ koagulere, men med mindre gas og uklar valle | (a) Cl. perfingens (b) Normalt Cl. tertium |
| 6 | Stærk alkalisk pH, med peptonisering, der begynder ved overfladen og spreder sig nedad. Fordøjelsen ikke fuldstændig, ingen sortfarvning, ingen lugt, ingen gasproduktion | B. subtilis B. vulgaris |
| 7 | Syre og koagel, eller kun let syre. Peptonisering i nogle tilfælde | B. cereus B. coagulans B. silvaticus og forskellige kokker (mere detaljerede test påkrævet) |
Crossley 2 modificerede sit medium ved tilsætning af 20 % (vægt/volumen) autoklaveret kød- eller fiskepasta, så det var egnet til undersøgelse af vegetabilske og mejeriprodukter.
Mediet anbefalet af Jepsen 3 i `Kødhygiejne’ udgivet af Verdenssundhedsorganisationen, er Crossley Milk Medium modificeret ved tilsætning af 20% (w/v) kogt fisk; den er velegnet til undersøgelse af kødprodukter for clostridia og giver diagnostiske reaktioner, der i det væsentlige ligner dem, der er skitseret ovenfor. Riemann 4 modificeret Crossley Milk Medium ved tilsætning af 0,08 % cysteinhydrochlorid før autoklavering eller ved tilsætning af 1 ml af en steril 10 % natriumthioglycolatopløsning lige før brug.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Crossley Milk Medium |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 4,5L medium |
Kun til laboratoriebrug