Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilberedt kød medium (dehydreret)
Dyrk og vedligehold aerobe og anaerobe organismer med kogt kødmedium.
Brand:  Thermo Scientific™ CM0081B
3404.82 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24140" to get your promotional price.
Produktkode 10739963
  • 3980.00 DKK / 500g
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Dyrk og vedligehold aerobe og anaerobe organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Tilberedt kød Medium (Dehydreret). Mediet indeholder hjertevæv, oksekødekstrakter, pepton og glukose til dyrkning af anaerobe og aerobe organismer. Det har evnen til at initiere bakterievækst fra meget små inokula og til at opretholde levedygtigheden af kulturer over lange perioder 1 . Blandede kulturer af bakterier overlever i Cooked Meat Medium uden at fortrænge de langsommere voksende organismer.
Tilberedt kødmedium anbefales til dyrkning og opbevaring af aerobe, anaerobe mikroorganismer, især Clostridium -arter.
  • Velegnet til primær vækst og vedligeholdelse af aerobe og anaerobe organismer.
  • Bevarer levedygtigheden af organismer over en lang periode og er nyttig til at opretholde anaerobe stamorganismer.
Tilsætningen af glukose til formuleringen muliggør hurtig, kraftig vækst af anaerobe bakterier på kort tid og fører til en hurtigere identifikation af vigtige anaerobe bakterier. Den forbedrede vækst forbedrer også GLC-identifikationen af anaerobe bakterier.
Den forbedrede klarhed af supernatantvæsken tillader tidligere påvisning af vækst, især når det kombineres med den øgede vækst af de fleste organismer. Langsommere voksende isolater vil give sporbar vækst inden for 45 timer efter inkubation.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Tilberedt kød medium
Pulver
Dehydrerede kulturmedier
500 g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer4504643-02 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/07/2025 Katalognummer
Partinummer4504642-02 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/06/2025 Katalognummer
Partinummer4488959-02 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/03/2025 KatalognummerCM0081B
Partinummer4488960-02 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/03/2025 KatalognummerCM0081B
Partinummer4482690-02 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/03/2025 KatalognummerCM0081B
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Tilberedt kød medium (dehydreret) > kogt kød medium; 500 g
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Kun til laboratoriebrug