Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Blood Agar Base (Dehydreret)
Artikelnummer. 10188142
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10188142
Brand: Thermo Scientific™ CM0331B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk kræsne mikroorganismer med klare hæmolytiske reaktioner og god kolonial differentiering med denne almene blodagarbase.
Dyrk og isoler kræsne mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blood Agar Base (Dehydreret), når det bruges sammen med hel defibrineret blod (SR0050). Columbia Blood Agar Base er et ideelt basismedium til fremstilling af blodagar, chokoladeagar og til fremstilling af forskellige selektive og identifikationsmedier.
Dyrk kræsne organismer med hurtig produktion af store kolonier, klart definerede hæmolysezoner og god kolonial differentiering for all-around ydeevne med Columbia Blood Agar, når det bruges med hel defibrineret blod.
Traditionelt har blodagar været enten kaseinhydrolysat eller kødinfusionsmedier. Fordelen ved den første ligger i den hurtige produktion af store kolonier, og den anden i klart definerede zoner med hæmolyse og god kolonial differentiering. Denne formulering kombinerer fordelene ved begge for optimal ydeevne 1 .
  • Producerer store kolonier af kræsne mikroorganismer med klart definerede hæmolytiske reaktioner og kolonial morfologi.
  • Fungerer som en ideel base for medier, der indeholder blod og til selektive medieformuleringer, hvor forskellige kombinationer af antimikrobielle midler anvendes som tilsætningsstoffer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Columbia Blood Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,8L medium
Kun til laboratoriebrug