Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO 2Gen™ Compact Sachet
Artikelnummer. 10565953
Skift visning
Mængde:
20 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10565953 20 stk./pakke Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 10565953 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CD0020C
 Begrænset vare
På lager
Oxoid CO 2 Gen Compact Sachet er til brug i kompakt plastpose.
Oxoid CO 2 Gen Compact Sachet er til brug i kompakt plastpose.
  • Der kræves ikke vand eller katalysator
  • Der produceres ingen brintgas
  • Til brug med kompakt plastpose, delnr. AG0020C og AnaeroGen Kompakt tætningsklemme, delnr. AN0005C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type CO2-genererende kompakt pose
Format Kompakt gasproduktionspose
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde 20 stk./pakke