Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cloxacillin antimikrobielle følsomhedsdiske, 5μ g
Artikelnummer. 11944012
Skift visning
Koncentration:
5 μg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
11944012 5 μg Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 11944012 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CT0016B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 DKK
    188.75 DKK / Pakke med 250
    Spare 27.25 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bestem mikroorganismers modtagelighed ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, letanvendelige antimikrobielle modtagelighedstestdiske.
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Cloxacillin Antimikrobiel modtagelighed Disks.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 μg
Oversigt Oxoid Cloxacillin antimikrobielle følsomhedsdiske
Antibiotikum kode OB
Produkttype Antimikrobielle følsomhedsskiver
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
nr. pr. pakke 5 Patroner/Pk.
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 50 diske/patron