Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Clostridium Difficile Selektivt Supplement
Beskrivelse
Oxoid Clostridium Difficile Selective Supplement er tilføjet til Clostridium Difficile Agar Base, delnr. CM0601B.
Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Clostridium Difficile Selektivt Supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Clostridrium difficile SELECTIVE SUPPLEMENT
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cefoxitin (FOX)