Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol Selektivt Supplement
Artikelnummer. p-4522523
Skift visning
Udbytte:
Hvert hætteglas til 2L medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Udbytte unitSize
11464159 Hvert hætteglas til 500mL medium Pakke med 10
12771860 Hvert hætteglas til 2L medium Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464159 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0078E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement hjælper med isolering af gær og skimmelsvampe forbundet med fordærv.
Til isolering af gær og skimmelsvampe i forbindelse med fordærv, tilføjes Oxoid Chloramphenicol selektivt supplement til DRBC agarbase, delnr. CM0727B; til optælling af gær og skimmelsvampe i fødevarer, tilføjes til Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, delnr. CM0549B.
Til isolering af gær og skimmelsvampe i forbindelse med fordærv, tilføjes til DRBC Agar Base, delnr. CM0727B; til optælling af gær og skimmelsvampe i fødevarer, tilføjes til Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, delnr. CM0549B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Chloramphenicol Selektivt Supplement
Form Frysetørret
Produkttype Selektivt tillæg
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium