Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kina blå laktoseagar (dehydreret)
Artikelnummer. 10546133
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10546133
Brand: Thermo Scientific™ CM0209B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn og differentier bakterier i mejeriprodukter med dette standardmedium.
Opregn og differentier bakterier i mejeriprodukter med denne standard Thermo Scientific™ Oxoid™ Kina blå laktoseagar (dehydreret). China Blue Lactose Agar, oprindeligt formuleret af Brandl og Sobeck-skal 1, er et standard ikke-hæmmende fast medium, der anvendes til differentiering af lactose-fermentorer fra non-lactose-fermentorer i mælk.
Kinablåt i mediet tjener som en pH-indikator til at differentiere lactosefermentorer fra ikke-lactosefermentorer. Mediet indeholder ingen hæmmende stoffer, derfor vokser alle organismer, der er til stede i mælkeprøven, frodigt på dette medium.
Brug China Blue Lactose Agar til optælling og differentiering af bakterier i mejeriprodukter. På grund af tilstedeværelsen af Kinas blå pH-indikator i medium lactose fermentorer er differentieret fra ikke-lactose fermentorer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kina blå laktoseagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 14,3L medium
Kun til laboratoriebrug