Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cetrimide Agar (USP , EP) (Dehydreret)
Artikelnummer. 10527673
Mængde:
500 g
Artikelnummer. 10527673
Brand: Thermo Scientific™ CM0579B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selektivt isolere og differentiere Pseudomonas aeruginosa fra en række prøver med dette medium, samtidig med at det overholder International Pharmacopoeia.
Selektivt isolere og differentiere Pseudomonas aeruginosa fra en række prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ Cetrimide Agar (USP EP) (Dehydreret). Mediet indeholder magnesiumchlorid og kaliumsulfat til forbedret pigmentproduktion og genvinding af Pseudomonas aeruginosa, mens det kraftigt undertrykker Klebsiella , Proteus og Providencia spp. Mediet er i overensstemmelse med European Pharmacopoeia for Microbial Limit Tests 1 .
Cetrimide Agar (USP EP) er en modifikation af det originale medium beskrevet af Brown og Lowbury 2 til selektiv isolering og differentiering af Pseudomonas aeruginosa fra en række prøver. Cetrimid er en kvaternær ammoniumforbindelse med bakteriedræbende aktivitet mod en bred vifte af gram-positive organismer og nogle gram-negative organismer.
  • Pseudomonas aeruginosa danner fluorescerende grønne kolonier, mens væksten af Klebsiella, Proteus og Providencia er stærkt undertrykt.
  • Forbedret pigmentproduktion hjælper med at identificere
  • Er i overensstemmelse med USA Pharmacopeia 3 og European Pharmacopoeia 1 standarder for mikrobielle grænseværdier.
  • Formuleringen er i overensstemmelse med AOAC-retningslinjerne 4 for isolering af Pseudomonas aeruginosa fra kosmetik og i AOAC-metode 5 til test af desinfektionsmidler på hårde overflader.
Pseudomonas aeruginosa producerer en række vandopløselige jernchelatorer, herunder den gulgrønne eller gulbrune fluorescerende pyoverdin. Når pyoverdin kombineres med det blå vandopløselige pyocyanin, skabes den lyse grønne farve, der er karakteristisk for Pseudomonas aeruginosa . Tilsætning af magnesiumchlorid og kaliumsulfat øger produktionen af disse chelatorer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AOAC , EP, USP .
Oversigt Pseudomonas Cetrimide Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 11,0L medium
Kun til laboratoriebrug