Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefotaxim antimikrobielle følsomhedsskiver
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, brugervenlige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
277.00 DKK - 327.00 DKK
Tekniske data
Antimikrobielle midler | Cefotaxime |
---|---|
Oversigt | Oxoid Cefotaxim antimikrobielle følsomhedsskiver |
Antibiotikum kode | CTX |
Produkttype | Antimikrobielle følsomhedsskiver |
Test Type | Antimikrobiel modtagelighed |
Artikelnummer | Brand | Koncentration | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Koncentration | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11903042
|
Thermo Scientific™
CT0166B |
30 μg |
327.00 DKK
Pakke med 250 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11913822
|
Thermo Scientific™
CT0407B |
5 μg |
277.00 DKK
Pakke med 250 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefotaxim antimikrobielle følsomhedsskiver.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
- Inokulum niveau
- Tilstedeværelse af forurening
- Resistente mutanter
- Beta-lactamase aktivitet
- Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Cefotaxime | |
CTX | |
Antimikrobiel modtagelighed | |
50 diske/patron |
Oxoid Cefotaxim antimikrobielle følsomhedsskiver | |
Antimikrobielle følsomhedsskiver | |
5 Patroner/Pk. | |
50 diske/patron |