Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefixime tillæg
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Cefixime Supplement bruges til isolering af Escherichia coli O157.
- Tilføj til Cefixime Rhamnose Sorbitol MacConkey Agar Base, Part No. CM1005B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cefixime tillæg |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |