Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefepime antimikrobielle følsomhedsdiske
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, brugervenlige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
Brand:  Thermo Scientific™ CT0771B
230.12 DKK valid until 2025-10-31
Use promo code "24158" to get your promotional price.
Produktkode 11933092
  • 243.00 DKK / Pakke med 250
Spotlight
Brug rabatkode 24158 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefepime antimikrobielle følsomhedsdiske.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Cefepime
30 μg
FEP
Antimikrobiel modtagelighed
50 diske/patron
Overholder CLSI, EUCAST, SFM retningslinjer
Oxoid Cefepime antimikrobielle følsomhedsdiske
Antimikrobielle følsomhedsskiver
5 Patroner/Pk.
50 diske/patron
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer6326524 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/10/2025 KatalognummerCT0771B
Partinummer6320747 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/10/2025 KatalognummerCT0771B
Partinummer6312449 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/09/2025 KatalognummerCT0771B
Partinummer6304877 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/09/2025 KatalognummerCT0771B
Partinummer6288914 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/07/2025 Katalognummer
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Promo Code: 24158
    Expires2025-10-31
    Days
    1
    Hours
    17
    Minutes
    19
    Seconds
    16
    Hot Deal
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/09/2025 and 31/10/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions See Full Promo Details
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefepime antimikrobielle følsomhedsdiske > 30 μg