Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ CCDA selektivt supplement
Mængde:
10 hætteglas
10/Pk.
Udbytte:
Hvert hætteglas til 500mL medium
Til 2L medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid CCDA Selective Supplement bruges til isolering af Campylobacter spp., især C. upsaliensis eller Arcobacter .
- Til isolering af Arcobacter spp. tilsættes til Arcobacter Bouillon Base, delnr. CM0965B
- Til isolering af Campylobacter spp., især C. upsaliensis , tilføjes Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (CCDA Preston), delnr. CM0739B
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CCDA selektivt supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |