Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cary-Blair transportmedium (dehydreret)
Artikelnummer. 10299902
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10299902 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10299902 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0519B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 DKK
    1269.37 DKK / 500g
    Spare 690.63 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forenkle indsamling, transport og vedligeholdelse af kliniske prøver med dette transportmedium.
Forenkle indsamling, transport og vedligeholdelse af kliniske prøver baseret på formuleringen af Cary og Blair 1 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Cary-Blair Transport Medium (Dehydreret). Mediets lave næringsindhold og brugen af fosfat som buffer forhindrer bakteriel overvækst af Escherichia coli,Citrobacter freundii og Klebsiella aerogenes .
Sikre optimal prøveopsamling og genvinding ved hjælp af Cary-Blair Transport-mediet.
  • Forhindrer bakteriel overvækst af Escherichia coli,Citrobacter freundii og Klebsiella aerogenes.
  • Sikrer bakteriel overlevelse over lange perioder på grund af mediets lavt oxidationsreduktionspotentiale 2.
  • Særligt velegnet til feltundersøgelser for Vibrio parahaemolyticus , især hvor rektale podninger skal transporteres til et centralt diagnostisk laboratorium 3,4 .
Til transport af kræsne anaerobe bakterier kan mediet tilberedes som anvist og fyldes i lange smalle rør med skruelåg 5 . Det kan også fremstilles som et præ-reduceret anaerobt steriliseret medium (PRAS) 6 . Metoder til fremstilling af PRAS-medier er beskrevet af Holdeman og Moore 7 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: FDA.
Oversigt Cary-Blair transportmedium
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 37,6L medium