Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter selektiv agar (Preston)
Beskrivelse
Specifically designed for the selective isolation of Campylobacter species, this high-performance agar ensures accuracy and reliability in your results.
90mm færdighældt tallerken Oxoid
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Indhold og opbevaring | 2-12°C |
| Format | 90 mm |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Agar Plate |
| Fyld volumen | 17 mL |
| Fyld vægt | 17mL |
| Emballagetype | 1 x 10 plates |
| Mængde | 10 plates |