Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter væksttilskud
Beskrivelse
Oxoid Campylobacter Growth Supplement er et flydende supplement til øget vækst og aerotolerance af Campylobacter -arter.
- Til fremstilling af Blaser-Wang Medium, Bolton Selective Enrichment Broth, Butzler Selective Medium og Preston Selective Medium
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Campylobacter væksttilskud |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Campylobacter |