Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ Kompakt pose
Artikelnummer. 10689374
Skift visning
Mængde:
20 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10689374 20 stk./pakke Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 10689374 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CN0020C
 Begrænset vare
På lager
Fremstil passende gasatmosfære til vækst af mikroaerofile mikroorganismer med Oxoid CampyGen Kompakt pose.
Fremstil passende gasatmosfære til vækst af mikroaerofile mikroorganismer med Oxoid CampyGen Kompakt pose.
  • Til brug i kompakt plastpose
  • Hver pose rummer 2 petriskåle i standardstørrelse
  • Der kræves ikke vand eller katalysator
  • Der produceres ingen brintgas
  • Brug sammen med kompakt plastpose, delnr. AG0020C og AnaeroGen™ Kompakt tætningsklemme, delnr. AN0005C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type CampyGen Kompakt pose
Format Kompakt gasproduktionspose
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde 20 stk./pakke