Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ C-T Supplement
Udbytte:
Hvert hætteglas til 500mL medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid CT Supplement er et kromogent medium til identifikation af Escherichia coli O157:H7.
Tilføj til Sorbitol MacConkey Agar, Part No. CM0813B eller til Sorbitol MacConkey Agar med BCIG, delnr. CM0981B.
Bestillingsoplysninger:
Hvert hætteglas supplerer 2L medium.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CT-tillæg |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |