Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ CN-tillæg
Beskrivelse
Oxoid CN Supplement bruges til isolering af Pseudomonas aeruginosa .
- Tilføj til Pseudomonas Agar Base, delnr. CM0559B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CN-tillæg |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |