Få mere at vide
Thermo Scientific™ CLED Medium m/Andrades indikator (dehydreret)
Artikelnummer. 10006012
Oversigt:
CLED Medium m/Andrades indikator
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10006012
Brand: Thermo Scientific™ CM0423B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler, opregn og differentier urinpatogener med god kolonial differentiering og klare diagnostiske egenskaber med dette medium.
Isoler, opregn og differentier urinpatogener med god kolonial differentiering og klare diagnostiske egenskaber vha. Thermo Scientific™ Oxoid™ CLED Medium m/Andrades Indikator (Dehydreret). Mediet er en modifikation af CLED-mediet som beskrevet af Mackey og Sandys 1 . Tilføjelsen af Andrades indikator sammen med bromthymolblåt i mediet forbedrer udseendet af kolonier og hjælper med at identificere mikroorganismer. Den elektrolytmangelfulde natur af CLED Medium forhindrer sværmningen af Proteus -arter og forbedrer derved den koloniale differentiering yderligere.
Brug CLED Medium (med Andrade Indicator) til at understøtte væksten af de vigtigste urinpatogener til diagnostisk urinbakteriologi. Giver let kolonidifferentiering, da Escherichia coli fremstår som gule uigennemsigtige kolonier, Proteus danner gennemsigtige blå kolonier, Salmonella vises som flade grønne kolonier, mens Staphylococcus danner dybgule kolonier. Forhindrer sværmning af Proteus-arter gennem den elektrolytmangelfulde natur af CLED Medium. Forbedrer udseendet af kolonier og hjælper med at identificere med tilstedeværelsen af Andrades ’indikator.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CLED Medium m/Andrades indikator
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,8L medium