Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ CFC-tillæg
Artikelnummer. 11434179
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434179 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11434179 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0103E
 Begrænset vare
På lager
Oxoid CFC-supplement bruges til isolering af Pseudomonas -arter.
Oxoid CFC-supplement bruges til isolering af Pseudomonas -arter.
  • Tilføj til Pseudomonas Agar Base, delnr. CM0559B
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CFC-tillæg
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium