Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia Cepacia selektivt supplement
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Burkholderia Cepacia Selective Supplement bruges til isolering af Burkholderia cepacia .
- Tilføj til Burkholderia Cepacia Agar Base, Part No. CM0995B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Burkholderia Cepacia selektivt supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Burkholderia cepacia |