Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bufret natriumchloridpeptonopløsning EP/USP/JP/BP (Dehydreret)
Beskrivelse
Udfør mikrobiel grænsetest ved harmoniseret metodologi af farmaceutiske produkter i overensstemmelse med USP/EP/BP/JP med dette medium.
Udfør mikrobiel grænsetest ved harmoniseret metodologi af farmaceutiske produkter i overensstemmelse med USP/EP/BP/JP 1,2,3 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bufret natriumchloridpeptonopløsning (dehydreret). Kombinationen af fosfatbuffer, natriumchlorid og pepton øger levedygtigheden af følsomme mikroorganismer ved at give et isotonisk miljø. Dette er af særlig betydning, når man forsøger at genvinde celler, der kan være stressede eller følsomme over for osmotisk tryk.
Brug bufret natriumchloridpeptonbouillon til fortynding af prøver ved analyse af ikke-sterile produkter for mikrobielle kontaminanter.
- Er i overensstemmelse med de harmoniserede kapitler om mikrobiel grænsetest fra EP/USP/BP/JP 1,2,3
- Bevarer cellernes levedygtighed under fortyndingsprocessen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: EP. |
| Oversigt | Bufret natriumchloridpeptonopløsning |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydreret pepton |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 34,2L medium |
Kun til laboratoriebrug