Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliant Green Galdebouillon 2% (Dehydreret)
Beskrivelse
Detekter og bekræft tilstedeværelsen af medlemmer af coli-aerogenes-gruppen i vand, spildevand, fødevarer, mælk og mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliant Green Galde Bouillon 2% (Dehydreret). Mediet er blevet formuleret til at selektere for coliforme bakterier, som genkendes ved hurtig produktion af gas gennem laktosefermentering. Galdesalte og strålende grønt i mediet hæmmer henholdsvis de Gram-positive og Gram-negative bakterier.
Brilliant Green Bile Broth 2% blev først beskrevet af Durham og Schoenlein 1 for selektivt at genvinde organismer fra coli-aerogenes-gruppen. Koncentrationen af mediets komponenter er optimeret, så anaerobe laktosefermentorer hæmmes, uden at coliformerne påvirkes.
- Let at læse: colibakterier er nemme at genkende ved hurtig produktion af gas gennem laktosefermentering.
- Udvælger for coliforme organismer: galdesalte og strålende grønt i mediet hæmmer non-target Gram-positive og Gram-negative organismer. Mediet er yderligere optimeret for at forhindre vækst af anaerobe laktosefermentorer uden at coliforme bliver påvirket.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: AFNOR, AOAC , BSI, IDF, ISO , NMKL. |
| Oversigt | Brilliant Green Galde 2% Bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | til 12,5L medium |
Kun til laboratoriebrug