Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliant Green Agar (Dehydreret)
Artikelnummer. 10779403
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10779403
Brand: Thermo Scientific™ CM0263B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler andre salmonellae end Salmonella typhi fra afføring, patologisk materiale og mad med dette selektive medium.
Isoler salmonellae, bortset fra Salmonella typhi med selektiv Thermo Scientific™ Oxoid™ Strålende grøn agar. Brilliant Green Agar blev først beskrevet som et selektivt isoleringsmedium for Salmonella -arter af Kristensen et al . 1 Kauffmann 2 modificerede deres formel for at give et meget selektivt pletteringsmedium til isolering og identifikation af salmonellae fra afføring og andet patologisk materiale og fra fødevarer og mejeriprodukter.
Salmonellainfektion (salmonellose) er en almindelig bakteriel sygdom, der påvirker tarmkanalen. Salmonellabakterier lever typisk i dyrs og menneskers tarme og udskilles gennem afføring. Mennesker bliver oftest inficeret gennem forurenet vand eller mad.
Brug Brilliant Green Agar til isolering af andre salmonellaer end Salmonella typhi.
  • Selektiv: strålende grøn i mediet gør, at dette medium hæmmer væksten af ikke-målorganismer.
  • Let at læse: phenolrød i mediet tjener som en syrebaseindikator, der giver en gul farve til laktose- og saccharosegærende bakterier.
  • Svarer til mediet anbefalet af APHA 3,4 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: USDA, USP .
Oversigt Brilliant Green Agar (Kauffmann Medium)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 10,0L medium