Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform selektivt medium (dehydreret)
Artikelnummer. 10546713
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10546713 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10546713 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM1046B
Detekter og opregn Escherichia coli og andre coliformer i mad- og vandprøver med dette selektive, kromogene medium.
Detekter og opregn Escherichia coli og andre coliformer i mad- og vandprøver med selektive, kromogene Thermo Scientific™Brilliance™ E. coli / Coliform selektiv agar. Agarbasen bruger to kromogener til at skelne mellem Escherichia coli og andre coliformer. Dette resulterer i lilla E. coli , da de er i stand til at spalte begge kromogener, mens andre coliformer, hvilket giver lyserøde kolonier.
Genopretning og optælling af Escherichia coli og coliforme bakterier er vigtige indikatorer for miljø- og fødevarehygiejne. Brug Brilliance E. coli / Coliform Selective Agar til påvisning og optælling af Escherichia coli og andre coliformer i mad- og vandprøver.
  • Let at læse : lilla E. coli- kolonier er nemme at skelne fra lyserøde kolonier af andre coliformer
  • Selektiv : på grund af tilstedeværelsen af selektivt middel natriumlaurylsulfat er mediet selektivt over for gram-positive organismer.
Brilliance E. coli / Coliform Selective Agar indeholder to kromogene stoffer:
Rose-Gal : registrererß -galactosidase aktivitet
X-Glu : registrererß -glucuronidase aktivitet
Påvisning afß -glucuronidase-aktivitet bruges i vid udstrækning til at differentiere Escherichia coli , da dette er til stede i E. coli , men ikke i andre medlemmer af coliforme-gruppen. Da de fleste coliforme bakterier er laktosepositive,ß -galactosidase-aktivitet, kodet af lacZ -genet, bruges derefter til at differentiere denne gruppe fra andre organismer, der er i stand til at vokse på det selektive medium. Dette resulterer i lilla E. coli , da de er i stand til at spalte begge chromogener med andre coliformer, hvilket giver lyserøde kolonier, da de kun spalter galactosid-chromogenet.
Mediet indeholder også natriumlaurylsulfat, der virker som et selektivt middel, der hæmmer væksten af gram-positive organismer. På grund af tilsætningen af tryptofan er den hurtige bekræftelse af E. coli ved dannelse af indol ved hjælp af en plet-indol-test mulig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brilliance E. coli/Coliform Selektivt Medium
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 17,8L medium