Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance Bacillus Cereus selektivt supplement
Artikelnummer. 13265409
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13265409
Brand: Thermo Scientific™ SR0230E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brilliance er et kromogent medium til isolering og differentiering af Bacillus cereus i fødevareprøver.
Tilføj til Brilliance Bacillus Cereus Agar Base, Part No. CM1036A og CM1036B. Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brilliance Bacillus Cereus selektivt supplement
Form Frysetørret
Produkttype Selektivt tillæg
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium
Arter Bacillus cereus