Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ Bacillus Cereus agarbase (dehydreret)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Isoler og differentier Bacillus cereus fra fødevareprøver med dette kromogene og selektive medium.
Isoler og differentier Bacillus cereus fra fødevareprøver med chromogenic Thermo Scientific™ Brilliance™ Bacillus Cereus Agar Base (Dehydreret).
Brilliance Bacillus cereus Agar inkorporerer det kromogene substrat 5-brom-4-chlor-3-indolyl-ß-glucopyranosid, som spaltes af enzymet ß-glucosidase til stede i Bacillus cereus, hvilket resulterer i dannelsen af blå/grønne kolonier. Kombination af polymixin B og trimethoprim hæmmer de fleste gram-positive bakterier og gram-negative bakterier bortset fra henholdsvis Bacillus cereus .
Bacillus cereus , en Gram-positiv, aerob, sporedannende stavformet bakterie, er vidt udbredt i naturen. Det er let isoleret fra jord, støv, kornafgrøder, vegetation, dyrehår, ferskvand og sedimenter. Derfor er det ikke overraskende at finde organismen forbundet med stort set enhver rå landbrugsvare.
Rollen af Bacillus cereus i madforgiftning, især fra indtagelse af forurenet ris, er nu veldokumenteret 1,2,3 . Organismen har også været impliceret i øjeninfektioner 4,5 og en lang række andre tilstande, herunder abscesdannelse, meningitis, septikæmi og sårinfektion.
- Let at læse : spaltning af det kromogene substrat enzymetß -glucosidase til stede i Bacillus cereus resulterer i dannelsen af blå/grønne kolonier.
- Selektiv : en kombination af polymixin B og trimethoprim gør mediet selektivt for Bacillus cereus.
Brilliance Bacillus cereus Agar inkorporerer det kromogene substrat 5-brom-4-chlor-3-indolyl-ß -glucopyranosid, som spaltes af enzymetß -glucosidase til stede i Bacillus cereus , hvilket resulterer i dannelsen af blå/grønne kolonier. Polymixin B hæmmer de fleste gram-negative organismer og nogle gram-positive organismer, herunder nogle andre Bacillus end Bacillus cereus . Trimethoprim, som også tilsættes til mediet, blokerer folinsyresyntese, der er nødvendig for DNA-produktion og er aktiv mod mange gram-positive bakterier, herunder Staphylococcus aureus , Enterococcus spp. og nogle ikke-cereus Bacillus-arter . Kombinationen af disse to antibiotika har vist sig at være mere effektiv end brugen af polymyxin B alene 3 .
Fordi Bacillus thuringiensis er biokemisk identisk med Bacillus cereus, vil den også vokse som blå/grønne kolonier på dette medium. Bacillus thuringiensis er primært kendt som et insektpatogen, men det er også blevet rapporteret at være forbundet med nogle humane gastroenteritis-udbrud 4 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Brilliance Bacillus Cereus Agar Base |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 12,2L medium |
Kun til laboratoriebrug